생물학적 소스
bovine liver
Quality Level
제품 라인
BioReagent
양식
powder
특이 활성도
2,000-5,000 units/mg protein
분자량
tetramer ~250 kDa
기술
cell culture | mammalian: suitable
등전점
5.4
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Catalase from bovine liver is a tetramer consisting of 4 equal subunits each with a 60 kDa molecular weight. Each of these subunits contains iron bound to a protoheme IX group. The enzyme will also strongly bind to NADP, where NADP and the heme group are within 13.7 angstroms.
애플리케이션
Catalase from bovine liver may be used:
- to prepare H2O2-O2 based biocathode for applications in glucose biofuel cells
- to study the kinetic properties and storage stability of catalase immobilized on to florisil
- in glutathione-mediated superoxide generation in an aqueous solution
생화학적/생리학적 작용
주의사항
단위 정의
제조 메모
저해제
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
이미 열람한 고객
프로토콜
This procedure may be used for all Catalase products.