주요 문서
C213240
Sigma-Aldrich
DMT-2′Fluoro-dC(ac) Phosphoramidite
configured for MerMade
동의어(들):
DMT-2′-F-dC(ac) amidite
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C41H49FN5O8P
CAS Number:
Molecular Weight:
789.83
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116105
NACRES:
NA.21
생물학적 소스
non-animal source (no BSE/TSE risk)
Quality Level
제품 라인
Proligo Reagents
분석
≥99% (31P-NMR)
≥99.0% (redox titration)
양식
powder
불순물
≤0.3% water content (Karl Fischer)
≤0.5% P(III) Impurities 100-169ppm (31P-NMR)
≤0.5% single Impurity (redox titration)
≤3% residual Solvent content
색상
white to off-white
적합성
conforms to structure for H-NMR
conforms to structure for LC-MS
호환성
configured for MerMade
저장 온도
−20°C
SMILES string
COc1ccc(cc1)C(OC[C@H]2O[C@H]([C@H](F)[C@@H]2OP(OCCC#N)N(C(C)C)C(C)C)N3C=CC(NC(C)=O)=NC3=O)(c4ccccc4)c5ccc(OC)cc5
InChI
1S/C41H49FN5O8P/c1-27(2)47(28(3)4)56(53-25-11-23-43)55-38-35(54-39(37(38)42)46-24-22-36(44-29(5)48)45-40(46)49)26-52-41(30-12-9-8-10-13-30,31-14-18-33(50-6)19-15-31)32-16-20-34(51-7)21-17-32/h8-10,12-22,24,27-28,35,37-39H,11,25-26H2,1-7H3,(H,44,45,48,49)/t35-,37-,38-,39-,56?/m1/s1
InChI key
CNFKJHKDSRXNFL-UTXREMQHSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)