product name
Carbonyl cyanide 4-(trifluoromethoxy)phenylhydrazone, ≥98% (TLC), powder
Quality Level
분석
≥98% (TLC)
형태
powder
색상
yellow
mp
174-175 °C (dec.) (lit.)
solubility
95% ethanol: soluble
저장 온도
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)Oc1ccc(N\N=C(/C#N)C#N)cc1
InChI
1S/C10H5F3N4O/c11-10(12,13)18-9-3-1-7(2-4-9)16-17-8(5-14)6-15/h1-4,16H
InChI key
BMZRVOVNUMQTIN-UHFFFAOYSA-N
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
시험 성적서(COA)
이미 열람한 고객
문서
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Nitric Oxide & Cell Stress Research
관련 콘텐츠
일산화질소 (NO) 및 세포 스트레스 연구를 위한 생체 활성 저분자