분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
주관자
Takeda
SMILES string
CC1(CCCCC1)COc2ccc(CC3SC(=O)NC3=O)cc2
InChI
1S/C18H23NO3S/c1-18(9-3-2-4-10-18)12-22-14-7-5-13(6-8-14)11-15-16(20)19-17(21)23-15/h5-8,15H,2-4,9-12H2,1H3,(H,19,20,21)
InChI key
YZFWTZACSRHJQD-UHFFFAOYSA-N
유전자 정보
human ... PPARG(5468)
mouse ... Pparg(19016)
애플리케이션
- to study its effects on cell proliferation in human melanocytes
- to study its effects on pigmentation and migration of human melanocytes
It also may be used to study its effects on cell cycle and apoptosis in monocytic cells.
생화학적/생리학적 작용
특징 및 장점
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
이미 열람한 고객
문서
We offer a variety of small molecule research tools, such as transcription factor modulators, inhibitors of chromatin modifying enzymes, and agonists/antagonists for target identification and validation in gene regulation research; a selection of these research tools is shown below.
관련 콘텐츠
당사는 유전자 조절 연구 분야에서 표적 식별 및 검증을 위해 전사 인자 조절인자, 염색질 변형 효소 억제제, 작용제/길항제와 같은 여러 저분자 연구 툴을 제공합니다. 이러한 연구 툴 제품군은 아래에 나와 있습니다.