항체 형태
IgG fraction of antiserum
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
antigen 90 kDa
종 반응성
canine, rat, mouse, human
포장
antibody small pack of 25 μL
향상된 검증
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
기술
immunoprecipitation (IP): 1:2,000 using whole cell RIPA lysate of the human epitheloid carcinoma HeLa cell line
indirect immunofluorescence: 1:200 using 3% paraformaldehyde-fixed, 0.5% Triton X-100 treated, Madin Darby canine kidney MDCK cell line
microarray: suitable
western blot: 1:2,000 using whole cell RIPA lysate of the human hepatocytoma HepG2 cell line
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... CANX(821)
mouse ... Canx(12330)
rat ... Canx(29144)
일반 설명
특이성
면역원
애플리케이션
- western blot analysis
- immunofluorescence
- dual immunofluorescence staining
생화학적/생리학적 작용
물리적 형태
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)