항체 형태
ascites fluid
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
DCS-6, monoclonal
분자량
antigen 36 kDa (several lower and higher molecular weight bands)
포함
15 mM sodium azide
종 반응성
rat, mouse, human, monkey
기술
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunohistochemistry (frozen sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
microarray: suitable
western blot: 1:200 using a human tumor cell line extract
동형
IgG2a
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... CCND1(595)
mouse ... Ccnd1(12443)
rat ... Ccnd1(58919)
일반 설명
특이성
면역원
애플리케이션
- immunoblotting
- immunofluorescence
- immunocytochemistry
- immunoprecipitation
- immunohistochemistry
- antibody-mediated knock-out experiments
생화학적/생리학적 작용
물리적 형태
저장 및 안정성
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)