클론
48H2, monoclonal
양식
buffered aqueous glycerol solution
분자량
antigen 43 kDa
종 반응성
rat, human, monkey, mouse
기술
ChIP: 1:50
flow cytometry: 1:400
immunocytochemistry: 1:800
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:6,400
immunohistochemistry (frozen sections): 1:6,400
immunoprecipitation (IP): 1:250
indirect immunofluorescence: 1:800
western blot: 1:1,000 using extracts from SK-N-MC cells treated with forskolin or FGF
동형
IgG
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... CREB1(1385)
mouse ... Creb1(12912)
rat ... Creb1(81646)
특이성
면역원
물리적 형태
법적 정보
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable