제품명
Colchicine, ≥95% (HPLC), powder
Quality Level
분석
≥95% (HPLC)
양식
powder
색상
white to yellow
mp
150-160 °C (dec.) (lit.)
solubility
ethanol: 50 mg/mL
SMILES string
COC1=CC=C2C(=CC1=O)[C@H](CCc3cc(OC)c(OC)c(OC)c23)NC(C)=O
InChI
1S/C22H25NO6/c1-12(24)23-16-8-6-13-10-19(27-3)21(28-4)22(29-5)20(13)14-7-9-18(26-2)17(25)11-15(14)16/h7,9-11,16H,6,8H2,1-5H3,(H,23,24)/t16-/m0/s1
InChI key
IAKHMKGGTNLKSZ-INIZCTEOSA-N
유전자 정보
human ... ABCB1(5243) , CYP3A4(1576) , TUBA1A(7846) , TUBA1B(10376) , TUBA1C(84790) , TUBA3C(7278) , TUBA3E(112714) , TUBA4A(7277) , TUBB(203068) , TUBB1(81027) , TUBB2A(7280) , TUBB2B(347733) , TUBB3(10381) , TUBB4A(10382) , TUBB4B(10383) , TUBB6(84617) , TUBB8(347688)
mouse ... Abcb1a(18671) , Abcb1b(18669)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
- in the in vitro sister-chromatid exchange (SCE) assay
- to study its in vitro antiviral, antibacterial, antifungal and cytotoxic activities
- in microtubule disruption
- to analyse its effects on Ca2+ transients from taxol-treated cells
생화학적/생리학적 작용
특징 및 장점
저장 및 안정성
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral - Muta. 1B
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
이미 열람한 고객
문서
Discover Bioactive Small Molecules for ADME/Tox
관련 콘텐츠
ADME/Tox를 위한 생체 활성 저분자