주요 문서
CLS11680
Corning® storage bottles, polystyrene
capacity 1 L, pore size 0.2 μm, I.D. 1/8 in. , C-Flex, sterile
동의어(들):
Plastic Laboratory Bottles
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.43
material
clear bottle
high-density polyethylene cap
polystyrene bottle
무균
sterile
특징
cap
포장
pack of 4 ea
제조업체/상표
Corning 11680
I.D.
1/8 in. , C-Flex
bottle neck diam.
~42 mm
용량
1 L
공극 크기
0.2 μm
피팅
filter male Luer lock/female Luer lock
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.