주요 문서
CLS351152
Corning® FluoroBlok Permeable Support
plate wells 24 well, with 8.0 um Colored PET Membrane, sterile
동의어(들):
Permeable Support
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.13
무균
sterile
특징
lid: no
with 8.0 um Colored PET Membrane
포장
case of 48 ea (Individually wrapped)
제조업체/상표
Corning 351152
plate wells
24 well
결합 유형
Tissue Culture (TC)-treated surface
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Corning® FluoroBlok 24 Well Plate Permeable Support with 8.0μm Colored PET Membrane, Sterile, 1/Pack, 48/Case
애플리케이션
Cell Culture
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)