추천 제품
AC/DC 입력
120 V AC
특징
CE compliant
CSA approved
포장
case of 1
pack of 1
제조업체/상표
Corning 6775
파라미터
0-3400 rpm speed
길이 × 너비 × 높이
14 cm × 16 cm × 13 cm
중량
2.2 kg
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The Corning variable speed LSE vortex mixer provides fast, efficient mixing with minimal vibration. The unit features a powerful, counter-balanced motor drive, continuous or "touch" mix modes.
- Variable speed for gentle to vigorous mixing
- Optimized counter balance for minimal vibration
- Lightweight and portable
- Includes cup head for all standard microtubes and centrifuge tubes
- Mix a variety of tubes and plates with optional accessory heads
- Touch and continuous mix modes
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
LSE is a trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.