material
platform (abs plastic)
측정 범위
100-1600 rpm
상판 크기
5 in. × 5 in.
중량
18 kg
일반 설명
The 5 x 5 inch plastic top Scholar PC-171 Stirrer is compact and provides vigorous stirring with an alternating current motor for longer life and rugged construction. It operates on 120V/60Hz and is UL and CUL approved to meet needs in North America and other locations with similar requirements. -Space saving design and light weight. -UL, CUL and CE approved. -1 x 3/8 inch stir bar included with each stirrer
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Scholar is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.