양식
lyophilized solid
특이 활성도
≥10 unit/mg solid
기술
cell culture | mammalian: suitable
single cell analysis: suitable
저장 온도
2-8°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Suitable for use in preparation of single cell suspension for sequencing.
생화학적/생리학적 작용
단위 정의
물리적 형태
법적 정보
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
이미 열람한 고객
문서
Discover pre-mixed collagenase enzyme blends with DNase I, Dispase II, Elastase, and Hyaluronidase and gently dissociate animal tissues in vitro.
관련 콘텐츠
Collagenase Guide.Collagenases, enzymes that break down the native collagen that holds animal tissues together, are made by a variety of microorganisms and by many different animal cells.
콜라겐 분해효소(Collagenase) 가이드입니다.동물의 조직을 하나로 결합하는 고유의 콜라겐을 분해하는 효소인 콜라겐 분해효소는 다양한 미생물과 여러 다른 동물 세포에 의해 만들어집니다.