주요 문서
D7045
Sigma-Aldrich
2′-Deoxycytidine 5′-triphosphate disodium salt
10 mM, aqueous solution
동의어(들):
dCTP-Na2
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H14N3Na2O13P3
CAS Number:
Molecular Weight:
511.12
MDL number:
UNSPSC 코드:
41106305
PubChem Substance ID:
분석
≥99%
Quality Level
양식
aqueous solution
농도
10 mM
외래 활성
DNase, RNase, none detected
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@H]2C[C@H](O)[C@@H](COP(O)(=O)OP([O-])(=O)OP(O)([O-])=O)O2
InChI
1S/C9H16N3O13P3.2Na/c10-7-1-2-12(9(14)11-7)8-3-5(13)6(23-8)4-22-27(18,19)25-28(20,21)24-26(15,16)17;;/h1-2,5-6,8,13H,3-4H2,(H,18,19)(H,20,21)(H2,10,11,14)(H2,15,16,17);;/q;2*+1/p-2/t5-,6+,8+;;/m0../s1
InChI key
ABWVCNMFYVEBIB-CDNBRZBRSA-L
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
2′-Deoxycytidine 5′-triphosphate disodium salt is one of the nucleoside triphosphates used for DNA polymerase driven reactions such as polymerase chain reaction, DNA sequencing and other molecular biology methods.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)