D9035
Diazoxide
≥98% (TLC), powder, ATP-sensitive K⁺ channel activator
동의어(들):
7-Chloro-3-methyl-2H-1,2,4-benzothiadiazine 1,1-dioxide
About This Item
추천 제품
제품명
Diazoxide,
양식
powder
Quality Level
solubility
0.1 M NaOH: soluble
H2O: insoluble
methanol: soluble
주관자
Schering Plough
SMILES string
CC1=Nc2ccc(Cl)cc2S(=O)(=O)N1
InChI
1S/C8H7ClN2O2S/c1-5-10-7-3-2-6(9)4-8(7)14(12,13)11-5/h2-4H,1H3,(H,10,11)
InChI key
GDLBFKVLRPITMI-UHFFFAOYSA-N
유전자 정보
human ... KCNA1(3736) , KCNJ11(3767) , KCNJ8(3764) , KCNMA1(3778)
mouse ... Kcnj1(56379) , Kcnj11(16514)
rat ... Gria1(50592) , Kcna1(24520) , Kcnj1(24521) , Kcnj11(83535) , Kcnj8(25472)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
특징 및 장점
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable