T0891
Tolbutamide
analytical standard
동의어(들):
1-Butyl-3-(4-methylphenylsulfonyl)urea, N-[(Butylamino)carbonyl]-4-methylbenzenesulfonamide
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
synthetic (organic)
Quality Level
Grade
analytical standard
분석
97.0-103.0%
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
solubility
ethanol: 50 mg/mL, clear, colorless
응용 분야
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
SMILES string
CCCCNC(=O)NS(=O)(=O)c1ccc(C)cc1
InChI
1S/C12H18N2O3S/c1-3-4-9-13-12(15)14-18(16,17)11-7-5-10(2)6-8-11/h5-8H,3-4,9H2,1-2H3,(H2,13,14,15)
InChI key
JLRGJRBPOGGCBT-UHFFFAOYSA-N
유전자 정보
human ... ABCC8(6833) , ALB(213) , CYP1A2(1544) , CYP2C9(1559) , EPHX2(2053) , KCNJ1(3758) , KCNJ11(3767)
mouse ... Ephx2(13850)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)