D9503
3,4-Dihydroxy-DL-phenylalanine
동의어(들):
3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-DL-alanine, DL-3-Hydroxytyrosine, DL-DOPA
About This Item
추천 제품
양식
powder
Quality Level
mp
270-272 °C (lit.)
290 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
NC(Cc1ccc(O)c(O)c1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO4/c10-6(9(13)14)3-5-1-2-7(11)8(12)4-5/h1-2,4,6,11-12H,3,10H2,(H,13,14)
InChI key
WTDRDQBEARUVNC-UHFFFAOYSA-N
유전자 정보
human ... DRD1(1812) , DRD2(1813) , DRD3(1814) , DRD4(1815) , DRD5(1816)
mouse ... DRD1(13488) , DRD2(13489) , DRD3(13490) , DRD4(13491) , DRD5(13492)
rat ... DRD1(24316) , DRD2(24318) , DRD3(29238) , DRD4(25432) , DRD5(25195)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
생화학적/생리학적 작용
애플리케이션
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
이미 열람한 고객
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLC자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.