분석
≥97% (capillary GC)
형태
oil
작용기
ester
지질 유형
omega FAs
배송 상태
ambient
저장 온도
−20°C
SMILES string
CC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCC(=O)OC
InChI
1S/C21H32O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21(22)23-2/h4-5,7-8,10-11,13-14,16-17H,3,6,9,12,15,18-20H2,1-2H3/b5-4-,8-7-,11-10-,14-13-,17-16-
InChI key
QWDCYFDDFPWISL-JEBPEJKESA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
포장
Sealed ampule under argon.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
219.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
104.0 °C - closed cup