주요 문서
F2394
Bayonet forceps
stainless steel
동의어(들):
grasping aid, tongs, tweezers
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122405
eCl@ss:
32035504
NACRES:
NB.35
material
stainless steel
포장
pkg of 1 ea
길이
8 1/4 in.
팁 높이 × 너비
2.4 mm × 1.5 mm , with serrated tips
일반 설명
Stainless steel bayonot forcep with serrated tip. Total length 8.25 in (21 cm), Tip H 2.4 mm x W 1.55 mm.