주요 문서
G3769
Sigma-Aldrich
Glutaryl-Ala-Ala-Phe-4-methoxy-β-naphthylamide
protease substrate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C31H36N4O7
CAS Number:
Molecular Weight:
576.64
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
Quality Level
분석
≥98% (TLC)
양식
powder
solubility
DMF: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
저장 온도
−20°C
SMILES string
COc1cc(NC(=O)C(Cc2ccccc2)NC(=O)C(C)NC(=O)C(C)NC(=O)CCCC(O)=O)cc3ccccc13
InChI
1S/C31H36N4O7/c1-19(32-27(36)14-9-15-28(37)38)29(39)33-20(2)30(40)35-25(16-21-10-5-4-6-11-21)31(41)34-23-17-22-12-7-8-13-24(22)26(18-23)42-3/h4-8,10-13,17-20,25H,9,14-16H2,1-3H3,(H,32,36)(H,33,39)(H,34,41)(H,35,40)(H,37,38)
InChI key
QFJWKXYGBSQMDX-UHFFFAOYSA-N
포장
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
기질
Substrate for a spectrofluorometric assay of neutral endopeptidase 24.11 (enkephalinase). It is also hydrolyzed by chymotrypsin and E. coli protease La.
픽토그램
Health hazard
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Carc. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
Analytical Enzyme Chymotrypsin: Chymotrypsin is produced in the acinar cells of the pancreas as the inactive precursor, chymotrypsinogen.