G5793
GR 127935 hydrochloride hydrate
>98% (HPLC), powder
동의어(들):
N-[4-Methoxy-3-(4-methyl-1-piperazinyl)phenyl]-2´-methyl-4´-(5-methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)-1,1´-biphenyl-4-carboxamide hydrochloride hydrate
분석
>98% (HPLC)
양식
powder
저장 조건
desiccated
색상
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
주관자
GlaxoSmithKline
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O.Cl.COc1ccc(NC(=O)c2ccc(cc2)-c3ccc(cc3C)-c4noc(C)n4)cc1N5CCN(C)CC5
InChI
1S/C29H31N5O3.ClH.H2O/c1-19-17-23(28-30-20(2)37-32-28)9-11-25(19)21-5-7-22(8-6-21)29(35)31-24-10-12-27(36-4)26(18-24)34-15-13-33(3)14-16-34;;/h5-12,17-18H,13-16H2,1-4H3,(H,31,35);1H;1H2
InChI key
KSXUSAQPMSACQS-UHFFFAOYSA-N
유전자 정보
human ... HTR1B(3351) , HTR1D(3352)
생화학적/생리학적 작용
특징 및 장점
주의사항
법적 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)