분석
≥95% (TLC)
형태
solution
포장
vial of 200 μg
농도
~1 mg/mL in methanol: NH4OH (7:3)
저장 온도
−20°C
SMILES string
C\C(C)=C\CC\C(C)=C\CC\C(C)=C\CC\C(C)=C\COP(O)(=O)OP(O)(O)=O
InChI
1S/C20H36O7P2/c1-17(2)9-6-10-18(3)11-7-12-19(4)13-8-14-20(5)15-16-26-29(24,25)27-28(21,22)23/h9,11,13,15H,6-8,10,12,14,16H2,1-5H3,(H,24,25)(H2,21,22,23)/b18-11+,19-13+,20-15+
InChI key
OINNEUNVOZHBOX-QIRCYJPOSA-N
애플리케이션
- in the preparation of 2.5X reaction buffer for Rab GGTase assay
- to add to the culture to further drive Hmg2 degradation
- as a substrate to carryout in vitro enzymatic assays for the characterization of the prenyltransferases
- to reverse the action of lovastatin and also used to examine the potential role of GGPP in the study to assess the effects of exposing the melanoma cell lines in the angiogenesis model as a co-culture to lovastatin in vitro
생화학적/생리학적 작용
특징 및 장점
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
표적 기관
Eyes
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
51.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
11 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
시험 성적서(COA)
이미 열람한 고객
문서
고리형 AMP(cAMP), 고리형 GMP(cGMP), 고리형 ADP-리보스를 포함하여 고리형 뉴클레오타이드는 GPCR 활성화에 의해 개시된 세포내 이벤트의 2차 전달자로서 광범위하게 연구되었습니다. cAMP는 주로 cAMP 의존성 단백질 인산화효소(PKA)의 활성화를 통해 모든 진핵생물 세포에서 세포 기능을 변형시키지만 cAMP 개폐 이온 채널 및 cAMP에 의해 직접 활성화되는 구아닌 뉴클레오타이드 교환 인자를 통해서도 변형시킵니다.
Cyclic nucleotides like cAMP modulate cell function via PKA activation and ion channels.