분자량
antigen ~43 kDa
종 반응성
human, mouse
향상된 검증
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
기술
immunocytochemistry: 1-2 μg/mL using cultured 293T cells expressing recombinant human HDAC8
immunoprecipitation (IP): 1-2 μg using extract of 293T cells expressing recombinant human HDAC8
western blot: 2-4 μg/mL using whole extract of human colon adenocarcinoma SW620 cells and a chemiluminescent detection reagent
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... HDAC8(55869)
mouse ... Hdac8(70315)
일반 설명
면역원
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
물리적 형태
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable