SAB1305552
Anti-MAP1LC3A antibody
mouse monoclonal, 166AT1234
동의어(들):
Autophagy-related protein LC3 A, Autophagy-related ubiquitin-like modifier LC3 A, MAP1 light chain 3-like protein 1, MAP1LC3A, Microtubule-associated proteins 1A/1B light chain 3A
About This Item
추천 제품
제품명
MONOCLONAL ANTI-LC3 (APG8) antibody produced in mouse, clone 166AT1234, IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
생물학적 소스
mouse
Quality Level
항체 형태
IgG fraction of antiserum
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
166AT1234, monoclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
14272 Da
종 반응성
rat, mouse, human
기술
immunofluorescence: 1:25
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:1000
동형
IgG1κ
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... MAP1LC3A(84557)
물리적 형태
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)