L8918
Anti-MAP1LC3A antibody
rabbit polyclonal
동의어(들):
Anti-Lc3, LC3 Antibody - Anti-LC3 antibody produced in rabbit, Lc3 Antibody, Anti-MAP1 light chain 3-like protein 1, Anti-MAP1A/1B light chain 3A, Anti-MAP1A/1BLC3, Anti-MAP1A/MAP1B LC3A, Anti-MAP1ALC3, Anti-MAP1BLC3, Anti-MAP1LC3A, Anti-MAP1LC3B, Anti-Microtubule-associated protein 1 light chain 3 alpha, Anti-Microtubule-associated protein 1 light chain 3 beta, Anti-Microtubule-associated proteins 1A/1B light chain 3
About This Item
추천 제품
제품명
Anti-LC3 antibody produced in rabbit, ~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
antigen 16-18 kDa
종 반응성
mouse, human, rat
포장
antibody small pack of 25 μL
농도
~1 mg/mL
기술
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg using extracts of human U87 cells
western blot: 1-2 μg/mL using whole extracts of rat and mouse brain
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... MAP1LC3A(84557) , MAP1LC3B(81631)
mouse ... Map1lc3a(66734) , Map1lc3b(67443)
rat ... Map1lc3a(362245) , Map1lc3b(64862)
일반 설명
면역원
애플리케이션
- western blotting
- immunofluorescence
- immunohistochemistry
- filter retardation assay
- immunocytochemistry
Immunofluorescence (3 papers)
Immunohistochemistry (1 paper)
Western Blotting (21 paper)
생화학적/생리학적 작용
물리적 형태
저장 및 안정성
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
관련 제품
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
이미 열람한 고객
문서
High titer lentiviral particles for LC3 variants used for live cell analysis of cellular autophagy.