ABC232
Anti-MAP1LC3A antibody
rabbit polyclonal
동의어(들):
Microtubule-associated proteins 1A/1B light chain 3A, Autophagy-related protein LC3 A, Autophagy-related ubiquitin-like modifier LC3 A, MAP1 light chain 3-like protein 1, MAP1A/MAP1B light chain 3 A, MAP1A/MAP1B LC3 A, Microtubule-associated protein 1 li
About This Item
추천 제품
product name
Anti-LC3 Antibody, serum, from rabbit
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
항체 형태
serum
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
종 반응성
human, rat, mouse
기술
western blot: suitable
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... MAP1LC3A(84557)
일반 설명
면역원
애플리케이션
Apoptosis & Cancer
Apoptosis - Additional
품질
Western Blot Analysis: A 1;1,000 dilution of this antibody detected LC3 in 10 µg of NIH/3T3 cell lysate.
표적 설명
결합
물리적 형태
저장 및 안정성
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
분석 메모
NIH/3T3 cell lysate
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
시험 성적서(COA)
문서
Autophagy is a regulated process involved in cell growth, development, and recycling of cytoplasmic components in cells.