HPA016707
Anti-SP100 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
동의어(들):
Anti-Lysp100b, Anti-Nuclear autoantigen Sp-100, Anti-Nuclear dot-associated Sp100 protein, Anti-Speckled 100 kDa
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
rabbit
결합
unconjugated
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
제품 라인
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
형태
buffered aqueous glycerol solution
종 반응성
human
향상된 검증
orthogonal RNAseq
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
기술
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
면역원 서열
QARTHHNQASDIIVISSEDSEGSTDVDEPLEVFISAPRSEPVINNDNPLESNDEKEGQEATCSRPQIVPEPMDFRKLSTFRESFKKRVIGQDHDFSESSE
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... SP100(6672)
면역원
애플리케이션
Immunofluorescence (1 paper)
Western Blotting (1 paper)
생화학적/생리학적 작용
특징 및 장점
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
결합
물리적 형태
법적 정보
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable