주요 문서
HS120043
Microtube Storage Box
Holds 100 x 1.5-2.0 mL tubes, black polypropylene, pk of 5
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41123300
NACRES:
NB.12
material
black polypropylene
특징
Holds 100 x 1.5-2.0 mL tubes
포장
pk of 5
제조업체/상표
Heathrow Scientific HS120043
길이 × 너비 × 높이
5.6 in. × 6 in. × 2.2 in.
웰 직경
12.3 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
특징 및 장점
  • for larger storage requirements of 1.5-2.0 mL microtubes or cryogenic vials
  • easy-open hinged lid with snap clasp
  • autoclavable
  • designed for quick visual identification
  • uniform wells with location indentification
  • tube capacity is indicated on the outside of the box
  • translucent vibrant colors with frosted labeling area
  • debossed with a distinctive wave design
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)