material
yellow polypropylene
특징
Holds 100 x 1.5-2.0 mL tubes
포장
pk of 5
제조업체/상표
Heathrow Scientific HS120203
웰 직경
12.3 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
특징 및 장점
- for larger storage requirements of 1.5-2.0 mL microtubes or cryogenic vials
- easy-open hinged lid with snap clasp
- autoclavable
- designed for quick visual identification
- uniform wells with location indentification
- tube capacity is indicated on the outside of the box
- translucent vibrant colors with frosted labeling area
- debossed with a distinctive wave design
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.