주요 문서
HS20631B
Sigma-Aldrich
Vacuum Bulb Without Tubing
capacity 85 mL, black
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.51
material
black
natural rubber
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Heathrow Scientific HS20631B
길이 × 외경 × 직경
137 mm (5.4 in.) × 53 mm (2.1 in.) × 7.4 mm (0.3 in.), (hold diam.)
용량
85 mL
일반 설명
The vacuum/pressure bulb is ideal for gas sampling or for pumping gas through apparatus.
특징 및 장점
  • Ideal for gas sampling or for pumping gas through apparatus
  • Constructed of natural rubber
  • 85 mL volume, 0.3 in hole dia. (7.4 mm hole dia.)
  • Two rubber valves with PVC connections (tubing not supplied)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)