material
acrylic
green (dispenser)
특징
holds Small laboratory consumables, items, and accessories
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Heathrow Scientific HS23411
길이 × 너비 × 높이
180 mm × 155 mm × 165 mm
일반 설명
The Benchtop dispensing bin works great with gloved hands and is ergonomically designed with large, angled openings and oversized lip.
특징 및 장점
- Lid remains open when tilted back
- Non-skid rubber feet and pre-drilled holes for wall mounting
- Dual compartment with removable divider
- Mounting screws included for the option of fixing to a wall or raised surface
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.