material
cardboard
특징
for tubes 1.5 ‑ 2 mL
포장
pk of 12
제조업체/상표
Heathrow Scientific HS2860A
기술
cryopreservation: suitable
길이 × 너비 × 높이
5.2 × 5.2 × 2 in.
크기
133x133x50 mm
색상
white
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
특징 및 장점
- It stores small samples and tubes.
- Store in mechanical freezers or vapor phase LN2 at -196ºC.
- Use tubes that can be stored at the required temperature.
- Colors make it simple to identify and categorize items.
- Bottom vent holes enable efficient circulation and evacuation of cold air, vapor, or LN2.
- All box footprints are 13.3 x 13.3 cm, select from two different heights
- Autoclaving is not recommended.
기타 정보
Order partitions separately.
법적 정보
TrueNorth is a registered trademark of Heathrow Scientific LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.