주요 문서
HS4427S
Centrifuge Tube
capacity 50 mL, natural, skirted bottom, pack of 500 ea (Bulk Wrap), sterile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121703
NACRES:
NB.78
material
natural
skirted bottom
무균
sterile
특징
cap external threaded
graduations
포장
pack of 500 ea (Bulk Wrap)
제조업체/상표
Heathrow Scientific HS4427S
파라미터
9,500 × g max. RCF
캡 직경
34.9 mm
용량
50 mL
튜브 직경
29 mm
적합성
suitable for (Centrifugation, vortexing)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The Conical, Skirted, Centrifuge Tubes are sterile with lot-to-lot traceability and easy tear packaging.
특징 및 장점
  • Conical Skirted Tube Volume- 50 mL
  • Lot-to-lot traceability with easy tear packaging
  • Writing area and flat polyethylene lids for easy labelling
  • Imprinted graduations at 5 mL intervals
  • Bulk wrap Sterile
  • Autoclavable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)