분석
≥98% (HPLC)
형태
powder
색상
off-white to light brown
solubility
DMSO: ≥5 mg/mL
저장 온도
2-8°C
SMILES string
C\C(C)=C\COc1c2OC(=O)C=Cc2cc3ccoc13
InChI
1S/C16H14O4/c1-10(2)5-7-19-16-14-12(6-8-18-14)9-11-3-4-13(17)20-15(11)16/h3-6,8-9H,7H2,1-2H3
InChI key
OLOOJGVNMBJLLR-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
생화학적/생리학적 작용
특징 및 장점
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
시험 성적서(COA)
이미 열람한 고객
문서
The mitogen-activated protein kinase (MAPK) family consists of stress-activated (SAPK) and MAPKs. Learn about their network of signal transduction cascades that mediate cellular responses to a diverse range of stimuli.