추천 제품
유형
Type II
Quality Level
형태
ammonium sulfate suspension
특이 활성도
800-1,200 units/mg protein
분자량
140 kDa
외래 활성
pyruvate kinase, myokinase, malic dehydrogenase, glutamic-pyruvic transaminase, glutamic-oxalacetic transaminase and α-glycerophosphate dehydrogenase ≤0.01%
배송 상태
wet ice
저장 온도
2-8°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Isoelectric point: 8.4-8.6
Optimal pH : 7.5 .
애플리케이션
- for protein-binding measurement
- to detect the action of oxaloacetate decarboxylase
- to determine serum L- and D-lactate
생화학적/생리학적 작용
단위 정의
물리적 형태
분석 메모
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
시험 성적서(COA)
이미 열람한 고객
문서
For use as a marker in SDS-PAGE; Albumin from chicken egg white, For use as a marker in SDS-PAGE; L-Lactic Dehydrogenase from rabbit muscle, Type XI, lyophilized powder, 600-1,200 units/mg protein
Instructions for working with enzymes supplied as ammonium sulfate suspensions