제품명
Leptomycin B solution from Streptomyces sp., ≥95% (HPLC), Supplied in methanol: water (7:3)
Quality Level
분석
≥95% (HPLC)
저장 조건
protect from light
항생제 활성 스펙트럼
fungi
동작 모드
protein synthesis | interferes
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
CCC(\C=C\[C@@H]1OC(=O)C=C[C@@H]1C)=C\[C@H](C)C\C=C\C(C)=C\[C@@H](C)C(=O)[C@@H](C)[C@H](O)[C@@H](C)C\C(C)=C\C(O)=O
InChI
1S/C33H48O6/c1-9-28(14-15-29-24(5)13-16-31(36)39-29)19-22(3)12-10-11-21(2)17-25(6)32(37)27(8)33(38)26(7)18-23(4)20-30(34)35/h10-11,13-17,19-20,22,24-27,29,33,38H,9,12,18H2,1-8H3,(H,34,35)/b11-10+,15-14+,21-17+,23-20+,28-19-/t22-,24+,25-,26+,27-,29+,33-/m1/s1
InChI key
YACHGFWEQXFSBS-XYERBDPFSA-N
일반 설명
생화학적/생리학적 작용
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
표적 기관
Eyes
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
64.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
18 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)