분석
≥98% (HPLC)
Quality Level
형태
powder
색상
yellow
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
주관자
Novartis
저장 온도
room temp
SMILES string
CCCCN(CCCC)CC(O)c1cc(Cl)cc2C(=C/c3ccc(Cl)cc3)\c4cc(Cl)ccc4-c12
InChI
1S/C30H32Cl3NO/c1-3-5-13-34(14-6-4-2)19-29(35)28-18-23(33)17-27-25(15-20-7-9-21(31)10-8-20)26-16-22(32)11-12-24(26)30(27)28/h7-12,15-18,29,35H,3-6,13-14,19H2,1-2H3/b25-15-
InChI key
DYLGFOYVTXJFJP-MYYYXRDXSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
to study its effect on ex-vivo Plasmodium falciparum sensitivity using the tritiated hypoxanthine-based assay
as a standard in the quantification of combined tablet formulation using HPTLC
as a drug molecule in in vitro growth inhibition assay for in vitro B. caballi growth inhibition studies
생화학적/생리학적 작용
특징 및 장점
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
시험 성적서(COA)
이미 열람한 고객
문서
당사는 다양한 항생제, 항바이러스제, 항진균제와 더불어 면역체계 신호전달 표적 식별 및 검증을 위한 작용제, 길항제, 조절제 및 기타 생체 활성 저분자를 제공합니다.
Bioactive small molecules for immune system signaling target identification/validation and antibiotics, antivirals, and antifungals offered.