L5545
Levosimendan
≥98% (HPLC)
동의어(들):
(-)-OR-1259, (R)-Simendan, 2-[2-[4-[(4R)-1,4,5,6-Tetrahydro-4-methyl-6-oxo-3-pyridazinyl]phenyl]hydrazinylidene]-propanedinitrile, OR 1259, R)-((4-(1,4,5,6-Tetrahydro-4-methyl-6-oxo-3-pyridazinyl)phenyl)hydrazono) propanedintrile
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
광학 활성
[α]/D -500 to -650°, c = 0.5 in THF
색상
yellow
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
저장 온도
room temp
SMILES string
C[C@@H]1CC(=O)NN=C1c2ccc(N\N=C(\C#N)C#N)cc2
InChI
1S/C14H12N6O/c1-9-6-13(21)19-20-14(9)10-2-4-11(5-3-10)17-18-12(7-15)8-16/h2-5,9,17H,6H2,1H3,(H,19,21)/t9-/m1/s1
InChI key
WHXMKTBCFHIYNQ-SECBINFHSA-N
유전자 정보
human ... PDE3A(5139) , PDE3B(5140) , TNNC1(7134) , TNNI3(7137) , TNNT2(7139)
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)