생물학적 소스
synthetic (organic)
Quality Level
무균
non-sterile
분석
≥97% (HPLC)
양식
powder
mp
206-207 °C (lit.)
solubility
chloroform: 350 mg/mL, clear, colorless
배송 상태
ambient
저장 온도
room temp
SMILES string
[H][C@@]12C[C@H](C)C3=CC(=O)CC[C@]3(C)[C@@]1([H])CC[C@@]4(C)[C@@]2([H])CC[C@]4(OC(C)=O)C(C)=O
InChI
1S/C24H34O4/c1-14-12-18-19(22(4)9-6-17(27)13-21(14)22)7-10-23(5)20(18)8-11-24(23,15(2)25)28-16(3)26/h13-14,18-20H,6-12H2,1-5H3/t14-,18+,19-,20-,22+,23-,24-/m0/s1
InChI key
PSGAAPLEWMOORI-PEINSRQWSA-N
유전자 정보
human ... AR(367) , ESR1(2099) , ESRRA(2101) , NR3C1(2908) , NR3C2(4306) , PGR(5241)
rat ... Ar(24208)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
생화학적/생리학적 작용
특징 및 장점
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4 - Carc. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges