분석
≥95% (HPLC)
양식
powder
색상
white to off-white
solubility
H2O: ≥10 mg/mL
DMSO: ≥20 mg/mL
저장 온도
−20°C
SMILES string
CCC[C@H]1OC(=O)C(=C)[C@@H]1C(O)=O
InChI
1S/C9H12O4/c1-3-4-6-7(8(10)11)5(2)9(12)13-6/h6-7H,2-4H2,1H3,(H,10,11)/t6-,7+/m1/s1
InChI key
SRQUTZJZABSZRQ-RQJHMYQMSA-N
관련 카테고리
애플리케이션
- to study its effects on lamin A/C-associated pY19-Cav-2-mediated histone H3 acetylations
- to analyze its effects on the growth of Arabidopsis thaliana seedlings
- to study its effects on craniofacial chondrocyte maturation
생화학적/생리학적 작용
특징 및 장점
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
이미 열람한 고객
문서
We offer a variety of small molecule research tools, such as transcription factor modulators, inhibitors of chromatin modifying enzymes, and agonists/antagonists for target identification and validation in gene regulation research; a selection of these research tools is shown below.
관련 콘텐츠
당사는 유전자 조절 연구 분야에서 표적 식별 및 검증을 위해 전사 인자 조절인자, 염색질 변형 효소 억제제, 작용제/길항제와 같은 여러 저분자 연구 툴을 제공합니다. 이러한 연구 툴 제품군은 아래에 나와 있습니다.