항체 형태
purified from hybridoma cell culture
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
ERK-PY193, monoclonal
형태
buffered aqueous solution
분자량
antigen, ERK-1 44 kDa
antigen, ERK-2 42 kDa
종 반응성
rat, human
농도
~2 mg/mL
기술
capture ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
microarray: suitable
western blot: 1-5 μg/mL using cell extract of rat fibroblasts cell line, Rat1, activated with sorbitol
동형
IgG1
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
phosphorylation (pTyr)
유전자 정보
human ... MAPK1(5594) , MAPK3(5595)
rat ... Mapk1(116590) , Mapk3(50689)
관련 카테고리
일반 설명
특이성
면역원
애플리케이션
- immunoblotting
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- dot-blot
- immunocytochemistry
- western blotting
- immunofluorescence
생화학적/생리학적 작용
물리적 형태
제조 메모
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable