주요 문서
M3687
Greiner CELLSTAR® 96 well plates
size 96 wells, flat bottom clear polystyrene wells, lid, case of 60 ea
동의어(들):
96 multiwell plates, 96 well culture plates, 96 well microplates, 96 well microtiter plates, 96 well plates
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122107
NACRES:
NB.22
material:
clear polystyrene
flat bottom clear polystyrene wells
polystyrene
polystyrene
최대 용적:
392 μL
크기:
96 wells
작업 용적:
340 μL
무균:
sterile
결합 유형:
low binding surface
특징:
lid
skirt (F-bottom)
material
clear polystyrene
flat bottom clear polystyrene wells
polystyrene
polystyrene
무균
sterile
특징
lid
skirt (F-bottom)
포장
case of 60 ea
제조업체/상표
Greiner 655185
최대 용적
392 μL
크기
96 wells
작업 용적
340 μL
결합 유형
low binding surface
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
CELLSTAR® 96W Microplate, well working volume 25-340 μL; total well volume 392 μL; growth area 0.34 cm(2).
Tissue culture treated for optimal cell attachment. Non-pyrogenic by LAL method to <0.06 EU/mL.
기타 정보
96 well flat (F) solid bottom; hydrophobic binding microplate, chimney well, lid with condensation rings, alphanumeric well coding, length: 127.76 mm; width: 85.48 mm; curvature approx. 200 um.
적합성
Suitable for cell work. Free of detectable DNase/RNase, human DNA and pyrogens.
법적 정보
CELLSTAR is a registered trademark of Greiner Bio-One GmbH
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)