M9936
Greiner CELLSTAR® 96 well plates
flat bottom black polystyrene wells
동의어(들):
96 multiwell plates, 96 well culture plates, 96 well microplates, 96 well microtiter plates, 96 well plates
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
UNSPSC 코드:
41122107
NACRES:
NB.22
material:
black polystyrene
flat bottom black polystyrene wells
flat bottom black polystyrene wells
추천 제품
material
black polystyrene
flat bottom black polystyrene wells
무균
sterile
특징
lid: no
skirt
포장
case of 40
제조업체/상표
Greiner 655079
최대 용적
392 μL
크기
96 wells
작업 용적
340 μL
색상
black
결합 유형
Tissue Culture (TC)-treated surface
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
CELLSTAR® 96W Microplate, well working volume 25-340 μL; total well volume 392 μL; growth area 0.34 cm(2).
Tissue culture treated for optimal cell attachment. Non-pyrogenic by LAL method to <0.06 EU/mL.
기타 정보
96 well flat (F) solid bottom; cell binding microplate, without lid, Chimney Style; alphanumeric well coding, length: 127.76 mm; width: 85.48 mm; curvature approx. 200 um.
적합성
Black plates minimize background fluorescence. Suitable for cell work. Free of detectable DNase/RNase, human DNA and pyrogens.
법적 정보
CELLSTAR is a registered trademark of Greiner Bio-One GmbH
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객