주요 문서
M6186
Greiner LUMITRAC 200 384 well plates
flat bottom white polystyrene wells, non-sterile
동의어(들):
384 immunoassay plates, 384 multiwell plates, 384 well microplates, 384 well microtiter plates
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122107
NACRES:
NB.22
material:
flat bottom white polystyrene wells
white polystyrene
최대 용적:
131 μL
크기:
384 wells
작업 용적:
110 μL
무균:
non-sterile
결합 유형:
medium binding surface
특징:
lid: no
material
flat bottom white polystyrene wells
white polystyrene
무균
non-sterile
특징
lid: no
포장
case of 40
제조업체/상표
Greiner 781075
최대 용적
131 μL
크기
384 wells
작업 용적
110 μL
결합 유형
medium binding surface
일반 설명
Lumitrac 200, 384W microtiter plate with an optimal working volume of 15-110 μL; maximum well capacity of 131 μL. Growth area: 10 mm(2)
기타 정보
384 flat (F) solid well microtiter plate, medium binding, without lid, rounded square well design, alphanumeric well coding; length: 127.76 +/- 0.15 mm; width: 85.48 +/- 0.15 mm; curvature: approx.150 μm.
적합성
White plates minimize cross talk in luminescence procedures. Free of detectable DNase/RNase, human DNA and pyrogens.
법적 정보
LUMITRAC is a trademark of Greiner Bio-One GmbH
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)