M7561
Greiner LUMITRAC™ 200 1536 well plates
flat bottom white polystyrene wells, medium-binding
, sterile
동의어(들):
1536 immunoassay plates, 1536 multiwell plates, 1536 well microplates, 1536 well microtiter plates
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
UNSPSC 코드:
41122107
NACRES:
NB.22
material:
flat bottom white polystyrene wells
white polystyrene plate
white polystyrene plate
추천 제품
material
flat bottom white polystyrene wells
white polystyrene plate
무균
sterile
특징
lid: no
포장
case of 60
제조업체/상표
Greiner 782075
최대 용적
12.6 μL
크기
1536 wells
작업 용적
10 μL
색상
white
결합 유형
non-treated surface
일반 설명
LUMITRAC™ 200: 1536 flat bottom, non-treated microtiter plate with an optimal working volume of 3-10 μL; maximum well capacity of 12.6 μL. Surface Area 2.3 MM(2)
기타 정보
1536 well HiBase microtiter plate, small volume, medium-binding, without lid, rounded square well design, alphanumeric well coding; length: 127.76 +/- 0,15 mm; width: 85.48 +/- 0,15 mm; curvature: approx.100 μm.
적합성
High base profile; designed for small volume work. White plates minimize cross talk in luminescence procedures. Free of detectable DNase/RNase, human DNA and pyrogens. Suitable for cell work.
법적 정보
LUMITRAC is a trademark of Greiner Bio-One GmbH
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.