생물학적 소스
microbial
Quality Level
재조합
expressed in E. coli
설명
N-Terminal histidine-tagged
양식
lyophilized powder
분자량
Mw 24661.9 by amino acid sequence
ε (흡광계수)
18200 M-1cm-1 at 280 nm (His-tag-cleaved dissolved in 20 mM Tris pH 7.4, 0.1M NaCl, 0.5mM EDTA and 0.01%NaN3)(lit.)
21000 M-1cm-1 at 280 nm (uncleaved His-tagged dissolved in 20 mM Tris pH 7.4, 0.1M NaCl, 0.5mM EDTA and 0.01%NaN3)(lit.)
저장 온도
−20°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
물리적 특성
물리적 형태
법적 정보
- 7,691,414 Membrane scaffold proteins
- 7,662,410 Membrane scaffold proteins and embedded membrane proteins
- 7,622,437 Tissue factor compositions and methods
- 7,592,008 Membrane scaffold proteins
- 7,575,763 Membrane scaffold proteins and tethered membrane proteins
- 7,083,958 Membrane scaffold proteins
- 7,048,949 Membrane scaffold proteins
관련 제품
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
이미 열람한 고객
문서
Read our article about how the Nanodisc system allows for structural studies of membrane proteins.
프로토콜
Nanodisc technology aids membrane protein solubilization, overcoming associated challenges in diverse protein classes.