주요 문서
M7186
Greiner FLUOTRAC 600 384 well plates
flat bottom black polystyrene wells, maximum volume 28 μL, non-sterile
동의어(들):
384 immunoassay plates, 384 multiwell plates, 384 well microplates, 384 well microtiter plates
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122107
NACRES:
NB.22
material:
black polystyrene
flat bottom black polystyrene wells
polystyrene
최대 용적:
28 μL
크기:
384 wells
웰 용적:
28 μL
작업 용적:
25 μL
무균:
non-sterile
결합 유형:
high binding surface
특징:
lid: no
material
black polystyrene
flat bottom black polystyrene wells
polystyrene
무균
non-sterile
특징
lid: no
포장
case of 40
제조업체/상표
Greiner 784077
최대 용적
28 μL
크기
384 wells
웰 용적
28 μL
작업 용적
25 μL
결합 유형
high binding surface
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
FLUOTRAC 600: 384 flat bottom, non-treated microtiter plate with an optimal working volume of 4-25 μL; maximum well capacity of 28 μL.
기타 정보
384 flat well HiBase microtiter plate, small volume, high-binding, without lid, rounded square well design, alphanumeric well coding; length: 127.76 +/- 0,15 mm; width: 85.48 +/- 0,15 mm; curvature: approx.150 μm.
적합성
Black plates minimize background fluorescence. FLUOTRAC 600 binds up to 600 ng/cm2. Free of detectable DNase/RNase, human DNA and pyrogens.
법적 정보
FLUOTRAC is a trademark of Greiner Bio-One GmbH
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)