주요 문서
M7687
Greiner 96 well 1 x 8 strip plates
medium binding, flat bottom clear polystyrene wells (8 well strips)
동의어(들):
96 multiwell plates, 96 well microplates, 96 well microtiter plates, 96 well strip plates
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122107
NACRES:
NB.15
material:
clear polystyrene
flat bottom clear polystyrene wells (8 well strips)
material
clear polystyrene
flat bottom clear polystyrene wells (8 well strips)
무균
non-sterile
특징
lid: no
포장
case of 100
제조업체/상표
Greiner 762070
최대 용적
388 μL
크기
96 wells
작업 용적
350 μL
결합 유형
medium binding surface
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
MICROLON® 200, 96W 12xF8 Strip Microplate, working volume 20-350 μL; total well volume 388 μL.
기타 정보
96 well flat (F) solid bottom microplate in white frame, F8 strips mounted in frame, medium-binding, no lid, alphanumeric well coding, length: 127.76 mm; width: 85.48 mm.
적합성
UsefμL in immunological assays. MICROLON 200 is a hydrophobic medium binding surface that will bind up to 200 ng/cm2 of non-polar proteins and peptides. Free of detectable DNase/RNase, human DNA and pyrogens.
법적 정보
MICROLON is a registered trademark of Greiner Bio-One GmbH
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)