주요 문서
M7937
Greiner 96 well 1 x 8 strip plates
high binding, flat bottom white polystyrene wells (1x8 well strips)
동의어(들):
96 multiwell plates, 96 well microplates, 96 well microtiter plates, 96 well strip plates
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122107
NACRES:
NB.22
material:
clear polystyrene
flat bottom white polystyrene wells (1x8 well strips)
최대 용적:
388 μL
크기:
96 wells
작업 용적:
350 μL
무균:
non-sterile
결합 유형:
high binding surface
특징:
lid: no
material
clear polystyrene
flat bottom white polystyrene wells (1x8 well strips)
무균
non-sterile
특징
lid: no
포장
case of 100
제조업체/상표
Greiner 762074
최대 용적
388 μL
크기
96 wells
작업 용적
350 μL
결합 유형
high binding surface
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
LUMITRAC 600, 96W 12xF8 Strip Microplate, working volume 20-350 μL; total well volume 388 μL.
기타 정보
96 well flat (F) solid bottom microplate in white frame, F8 strips mounted in frame, high-binding, no lid, alphanumeric well coding, length: 127.76 mm; width: 85.48 mm.
적합성
White strips minimize cross talk in luminescence procedures. LUMITRAC 600 will bind up to 600 ng/cm2. Free of detectable DNase/RNase, human DNA and pyrogens.
법적 정보
LUMITRAC is a trademark of Greiner Bio-One GmbH
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)