분석
≥92% (HPLC)
형태
powder
광학 활성
[α]/D -15.7 to -20°, c = 1 in methanol
색상
white to tan
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL
항생제 활성 스펙트럼
fungi
동작 모드
enzyme | inhibits
protein synthesis | interferes
주관자
GlaxoSmithKline
저장 온도
room temp
SMILES string
[H][C@@]1(CO[C@@H](C\C(C)=C\C(=O)OCCCCCCCCC(O)=O)[C@H](O)[C@@H]1O)C[C@@H]2O[C@@]2([H])[C@@H](C)[C@H](C)O
InChI
1S/C26H44O9/c1-16(13-23(30)33-11-9-7-5-4-6-8-10-22(28)29)12-20-25(32)24(31)19(15-34-20)14-21-26(35-21)17(2)18(3)27/h13,17-21,24-27,31-32H,4-12,14-15H2,1-3H3,(H,28,29)/b16-13+/t17-,18-,19-,20-,21-,24+,25-,26-/m0/s1
InChI key
MINDHVHHQZYEEK-HBBNESRFSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
- for kinetic assay
- to assess its resistance by performing turbidity assay
- to determine its antimicrobial susceptibility
생화학적/생리학적 작용
특징 및 장점
제조 메모
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
시험 성적서(COA)
이미 열람한 고객
문서
Bifidobacteria-selective media detects beneficial bacteria, aiding quality control in microbiology labs.
당사는 다양한 항생제, 항바이러스제, 항진균제와 더불어 면역체계 신호전달 표적 식별 및 검증을 위한 작용제, 길항제, 조절제 및 기타 생체 활성 저분자를 제공합니다.
Bioactive small molecules for immune system signaling target identification/validation and antibiotics, antivirals, and antifungals offered.